Wichtige Dokumente
652342
3-Ethoxy-5-Formylphenylboronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
204-210 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(OCC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-7(6-11)3-8(5-9)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChIKey
UGWAEFBQEMQRJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)