Wichtige Dokumente
651605
tert-Butyldicyclohexylphosphin
97%
Synonym(e):
Dicyclohexyl-tert-butylphosphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C16H31P/c1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h14-15H,4-13H2,1-3H3
InChIKey
MQYZHXLHUNLBQH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Intermolecular palladium-catalyzed arylation of electron-rich, five-membered heterocycles by aryl chlorides.
- Palladium-catalyzed ortho-arylation of benzoic acids by aryl chloride.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?