Fortfahren mit
908770
CX82
Umicore, powder
Synonym(e):
Dichlorobis[(tert-butyl)dicyclohexylphosphine]palladium(II)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H62P2Cl2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
686.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
€ 52,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CX82, Umicore
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
[Pd].P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(C)(C)C.P(C2CCCCC2)(C1CCCCC1)C(C)(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/2C16H31P.2ClH.Pd/c2*1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15;;;/h2*14-15H,4-13H2,1-3H3;2*1H;
InChI key
UXEDXFSHGPWQJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Umicore CX82 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes and Suzuki-Miyaura cross coupling.
Preparation Note
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
911836208671741248
description
Umicore
description
Umicore
description
98%
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
mp
>300 °C
mp
141-143 °C
mp
-
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)