Merck
649988
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidin
97%
Synonym(e):
(S)-(−)-1-Benzyl-3-(tert.-butoxycarbonylamino)Pyrrolidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N2O2
Molekulargewicht:
276.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -6°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-14-9-10-18(12-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
InChIKey
PHOIDJGLYWEUEK-AWEZNQCLSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)