Merck
649503
Sigma-Aldrich
4-Methoxythiobenzamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-149 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(N)=S
InChI
1S/C8H9NOS/c1-10-7-4-2-6(3-5-7)8(9)11/h2-5H,1H3,(H2,9,11)
InChIKey
WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves