Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 233,00 € 174,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H15Br3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
543.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
NACRES:
NA.23
Assay:
97%
Form:
solid
€ 174,75
Listenpreis€ 233,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
261-265 °C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(Br)cc3)-c4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H
InChI key
HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene (TBB) is a halogenated aromatic monomer that can be used in the formation of covalent aromatic frameworks(COF).
Application
TBB can be used to synthesize porous aromatic frameworks for the development of adsorption membranes to treat organic pollutants. It can also be used in the fabrication of pyridine based high efficiency organic light emitting diodes(OLEDs).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 95% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| mp 261-265 °C | mp 94-99 °C | mp 132-136 °C | mp >300 °C |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzol 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/153/486/05eb98dd-84a3-47c9-b801-6943a57164f4/640/05eb98dd-84a3-47c9-b801-6943a57164f4.png)