Wichtige Dokumente
706884
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzol
95%
Synonym(e):
TCBTB
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)-c4ccc(cc4)-c5ccc(cc5)C(O)=O)-c6ccc(cc6)-c7ccc(cc7)C(O)=O
InChI
1S/C45H30O6/c46-43(47)37-19-13-31(14-20-37)28-1-7-34(8-2-28)40-25-41(35-9-3-29(4-10-35)32-15-21-38(22-16-32)44(48)49)27-42(26-40)36-11-5-30(6-12-36)33-17-23-39(24-18-33)45(50)51/h1-27H,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
InChIKey
PEQRGMPXYDIZSX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.