Merck
648728
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-methylthiophen
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5BrS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5740 (lit.)
bp
74-76 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-5(6)3-7-4/h2-3H,1H3
InChIKey
ABMUSXPGSSMPLK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F
Flammpunkt (°C)
68 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)