Wichtige Dokumente
409049
(1,5-Cyclooctadien)dimethylplatin(II)
97%
Synonym(e):
Dimethyl(cyclooctadiene)platinum, Pt(cod)(Me)2
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
C[Pt]C.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2CH3.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;/b2-1-,8-7-;;;
InChIKey
ZABVBYGUHBRHFJ-PHFPKPIQSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?