648647
5-Jod-2-Methylanilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
273 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Cc1ccc(I)cc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)