Merck
647411
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlor-4-Nitropyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-98 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-5(7)8-4/h1-2H
InChIKey
BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)