Merck
645796
Sigma-Aldrich
3,5-Diformyl-2-fluorphenylboronsäure
Synonym(e):
2-Fluor-3,5-diformylphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BFO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
235-240 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cc(C=O)cc(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6BFO4/c10-8-6(4-12)1-5(3-11)2-7(8)9(13)14/h1-4,13-14H
InChIKey
KKXARFPYUGQNNK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)