Wichtige Dokumente
645168
Wolfram(VI)-chlorid
powder, ≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Synonym(e):
Wolfram-hexachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Dampfdruck
43 mmHg ( 215 °C)
Assay
≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Form
powder
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
347 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (lit.)
Dichte
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChIKey
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)