Merck
643998
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril
97%
Synonym(e):
4′-Hydroxy-[1,1′−biphenyl]-3-carbonitril, 4′-Hydroxybiphenyl-3-carbonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8,15H
InChIKey
DTNKYIRPORWHHR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)