Fortfahren mit
359491
Trimethyl(methylthio)silan
97%
Synonym(e):
Methyl-trimethylsilylsulfid, Methylthio-trimethylsilan, Trimethylsilyl-methylsulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiSCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.29
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-466-9
Beilstein/REAXYS Number:
2035839
MDL number:
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
110-114 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12SSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
JDYCDPFQWXHUDL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
226467294063
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
-
bp
110-114 °C (lit.)
bp
72 °C/8 mmHg (lit.)
bp
-
functional group
silyl
functional group
silyl
functional group
-
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)