Wichtige Dokumente
641790
Violanthron-79
Synonym(e):
16,17-Bis-(octyloxy)-anthra-[9,1,2-cde-]-benzo-[rst]-pentaphen-5,10-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
193-196 °C (lit.)
λmax
633 nm in toluene
SMILES String
CCCCCCCCOc1cc2-c3ccccc3C(=O)c4ccc5c6ccc7C(=O)c8ccccc8-c9cc(OCCCCCCCC)c(c1c5c24)c6c79
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)