Wichtige Dokumente
281697
D-Prolinol
99%
Synonym(e):
(R)-(−)-2-(Hydroxymethyl)-pyrrolidin, (R)-(−)-2-Pyrrolidinmethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −31°, c = 1 in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.4849 (lit.)
bp
74-76 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m1/s1
InChIKey
HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?