Wichtige Dokumente
638951
4-Chlorophenylacetylchlorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6Cl2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5510 (lit.)
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?