Merck
638129
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-Thiophen-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
Thiophene-2-bromo-3-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
€ 40,70
5 G
€ 163,00
€ 40,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 40,70
5 G
€ 163,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 40,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
178-182 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ccsc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
InChIKey
RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)