Fortfahren mit
407097
1-Brom-2,4,6-tri-tert-butylbenzol
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 715,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3C]3C6H2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1913257
Assay:
97%
€ 288,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
168-173 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(Br)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29Br/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChI key
JOKZWHPYNRDCOA-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene (2,4,6-tri-tert-butylbromobenzene) is a hindered aryl bromide. 1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene on reaction with phenylboronic acid yields α,α-dimethyl-β-phenyl hydrostyrene.
Application
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene was used in the synthesis of bulky biarylphosphine ligand. This ligand was reported to participate in the Pd-catalyzed C-O cross-coupling of a wide range of aryl halides and phenols under milder conditions. It was used to investigate the effect on oligomerization of increased steric bulk in dimethylindium(III) chalcogenolates. It may be used to form α,α-dimethyl-β-phenyl hydrostyrene by reacting with phenylboronic acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
223050578940570958
description
97%
description
99%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
168-173 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
mp
261 °C (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)