Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,70 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3[CH(CH3)2]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-941-3
Beilstein/REAXYS Number:
1862750
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
232-236 °C (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cc(cc(c1)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3
InChI key
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form liquid | form - |
| bp 232-236 °C (lit.) | bp 96-97 °C/0.1 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.488 (lit.) | refractive index n20/D 1.523 (lit.) |
| density 0.845 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?