Merck
637815
Sigma-Aldrich
2-Brom-1-iodbenzol-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H4BrI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
bp
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
OIRHKGBNGGSCGS-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)