Wichtige Dokumente
637629
3,5-Dimethoxyphenylmagnesiumchlorid
1.0 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9ClMgO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C
SMILES String
COc1cc(OC)cc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O2.ClH.Mg/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
SLRNRDSSVOUEBP-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?