Merck
636894
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorchinoxalin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-157 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc2nc(Cl)cnc2c1
InChI
1S/C8H4Cl2N2/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-4-8(10)12-6/h1-4H
InChIKey
WFOKVKYNVKVWFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)