Merck
636304
Sigma-Aldrich
N-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyltolylsulfonamid
97%
Synonym(e):
4-(p-Toluolsulfonylamin)-phenylboronsäure-pinakolester, N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-p-toluolsulfonamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24BNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-6-12-17(13-7-14)26(22,23)21-16-10-8-15(9-11-16)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
InChIKey
RLVWYHYMSBRBKK-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)