Fortfahren mit
653152
4-Mercaptophenylessigsäure
97%
Synonym(e):
(4-Carboxymethyl)thiophenol, (4-Sulfanylphenyl)acetic acid, 2-(4-Mercaptophenyl)acetic acid, 2-(4-Sulfanylphenyl)acetic acid, 4-Mercaptobenzeneacetic acid, p-Mercaptophenylacetic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSC6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
105-109 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
InChI key
ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Mercaptophenylacetic acid (MPAA), a thiol additive, is widely used in Native Chemical Ligation (NCL) reactions for selective and efficient ligation of peptide fragments.
Application
4-Mercaptophenylacetic acid has been used in the preparation of small ubiquitin-like modifier peptides from bis(2-sulfanylethyl)amido peptide via sequential native chemical ligation.
It can be used:
  • On-resin preparation of peptide-α thiophenylesters which are used in a chemical ligation process for the chemical synthesis of peptides.
  • In one pot deprotection of (acetamido-methyl)cysteine following native chemical ligation and/or desulfurization method for the preparation of peptides.
  • Palladium facilitated deprotection of N-terminal cysteine through native chemical ligation method for the preparation of synthetically challenging proteins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
559016633453633658
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
105-109 °C (lit.)
mp
-
mp
150-154 °C (lit.)
mp
195-199 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, nitrile
functional group
carboxylic acid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)