Wichtige Dokumente
633941
2-Methoxypropen-d8
90 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
90 atom % D
Assay
97% (CP)
bp
34-36 °C (lit.)
Dichte
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(\OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChIKey
YOWQWFMSQCOSBA-MGGKGRBPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F
Flammpunkt (°C)
-29 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)