Merck
633895
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Isopropanol-1,3-13C2
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-89.5 °C (lit.)
Dichte
0.813 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3]C([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)