Merck
633534
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorpyridin
97%
Größe auswählen
5 G
€ 1.090,00
€ 1.090,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 1.090,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2Cl3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 1.090,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
33-37 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)9-5(8)2-3/h1-2H
InChIKey
FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1