Merck
632899
Sigma-Aldrich
2,3-Difluortoluol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
Dichte
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
ZNEHIDGAPGVZSA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C