Fortfahren mit
H5915
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
≥98% (HPLC), estrogen receptor β agonist, powder
Synonym(e):
DPN, Diarylpropionitrile, SC-4473
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,90
€ 70,46
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 335,00
€ 284,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.27
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 70,46
Listenpreis€ 82,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile, ≥98% (HPLC)
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CC(C#N)c2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C15H13NO2/c16-10-13(12-3-7-15(18)8-4-12)9-11-1-5-14(17)6-2-11/h1-8,13,17-18H,9H2
InChI key
GHZHWDWADLAOIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-propionitrile (Diarylprepionitrile, DPN) is an ERβ-selective agonist; IC50 = 15nM. DPN protects WT and ARKO mice and significantly decreases IL-1β following LPS treatment in young adult-derived microglia. PPT (Cat. No.H6036, ERa agonist) enhances cell proliferation, while DPN inhibits it. PPT increases Bcl-2 expression, while DPN decreases it. DPN also elevates Bax expression. DPN induces a dose-dependent increase on vitellogenin synthesis. PPT and DPN are effective in dynamically, but differentially regulating intracellular calcium signaling in hippocampal neurons. DPN is more efficacious than PPT in potentiating a physiological concentration of glutamate-induced intracellular Ca2+ rise in these neurons. DPN prevents the development of prostatic hyperplasia and inflammation in testosterone-treated LuRKO mice.
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-propionitrile is an ERβ-selective agonist; IC50 = 15nM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PZ0176D2926SML2217
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)