Wichtige Dokumente
632031
3-(Trimethylsilyloxy)-1-Butin
97%
Synonym(e):
2-(Trimethylsilyloxy)-3-butin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.405 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
127-131 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h1,7H,2-5H3
InChIKey
RMKACVRKUKSWNQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)