Merck
570214
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenylvinylborsäurepinacolester
Synonym(e):
trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-styrol, trans-2-Styrolboronsäure-pinakolester
Größe auswählen
1 G
€ 53,30
€ 53,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 53,30
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHBO2C2(CH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 53,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
mp (Schmelzpunkt)
27-33 °C (lit.)
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(\[H])c2ccccc2
InChI
1S/C14H19BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,1-4H3/b11-10+
InChIKey
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Oxidative coupling reactions catalyzed by areneruthenium
  • Cycloaddition reactions
  • Preparation of allyl vinyl ethers via Cu-catalyzed coupling with alcohols
  • Preparation of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles as PKCθ inhibitors
  • Diastereoselective addition to zincated hydrazones and stereospecific trapping of boron/zinc bimetallic intermediates by carbon electrophiles
  • Regioselective and stereoselective Pd-catalyzed chelate-controlled intermolecular oxidative Heck reactions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1