Merck
631388
Sigma-Aldrich
2-(Chlormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-Trifluorethoxy)pyridin -hydrochlorid
97%
Größe auswählen
5 G
€ 108,00
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 108,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9ClF3NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
208-214 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H
InChIKey
CMZBQUWICURDCD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)