Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 23,90 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 33,40 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
128-131 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cl[H].COc1c(C)cnc(CCl)c1C
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
InChI key
LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 128-131 °C (lit.) | mp 167-170 °C (lit.) | mp 212-214 °C (lit.) | mp 120-124 °C (lit.) |
| functional group chloro | functional group - | functional group amine | functional group chloro |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlormethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin -hydrochlorid
Was ist los?
WGK 3
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?