Fortfahren mit
617490
Benzidin-(Ringe-d8)
98 atom % D
Synonym(e):
4,4′-Diamino-(biphenyl-d8)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 939,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12D8H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.29
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
solid
€ 939,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
application(s)
electronics
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)-c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
HFACYLZERDEVSX-PGRXLJNUSA-N
General description
Benzidin-(Ringe-d8) ist ein Isotop von Benzidin.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
176044B3383617202
description
98 atom % D
description
99 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥99% (titration)
description
98 atom % D
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
-
mass shift
M+10
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥99% (titration)
assay
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
application(s)
electronics
application(s)
electronics
application(s)
-
application(s)
-
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
92890-63-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)