Fortfahren mit
B3383
Benzidin -dihydrochlorid
≥99% (titration)
Synonym(e):
4,4′-Diaminobiphenyl -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.16
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-519-6
Beilstein/REAXYS Number:
3914846
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
InChI key
RUAXWVDEYJEWRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzidine (4,4′-Diaminobiphenyl) is an environmental genotoxin that posses increased risks of cancer to exposed people. Benzidine may be used as a reference material in procedures that analyze for benzidine. Benzidine can be used in studies on its mechanisms of genotoxicity.
Biochem/physiol Actions
Tumor initiator in mammary glands of experimental animal.[1]
Disclaimer
Krebs-verdächtige Substanz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3503SML359331614
Benzidin analytical standard
Supelco
31614
Benzidin
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzidin -dihydrochlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
531-85-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)