617423
1-Brombutan-d9
98 atom % D
Synonym(e):
Butylbromid-d9
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
100-104 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-112 °C (lit.)
Dichte
1.359 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChIKey
MPPPKRYCTPRNTB-YNSOAAEFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Liver, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup