Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.300,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3CD(OD)CD2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+8
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-INOGVRQUSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+8 | mass shift M+6 | mass shift M+8 | mass shift M+8 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp −60 °C (lit.) | mp -60 °C (lit.) | mp 20 °C (lit.) | mp −37 °C (lit.) |
| density 1.143 g/mL at 25 °C | density 1.118 g/mL at 25 °C | density 1.371 g/mL at 25 °C | density 1.068 g/mL at 25 °C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?