Merck
61735
Sigma-Aldrich
(±)-Lavandulol
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
(±)-2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
1722733
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.470
Dichte
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C/CC(CO)C(C)=C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F
Flammpunkt (°C)
98 °C