617199
Natriumbenzoat-3,4,5-d3
98 atom % D
Synonym(e):
Benzoesäure-3,4,5-d3 Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[Na+].[2H]c1cc(cc([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D;
InChIKey
WXMKPNITSTVMEF-KADUPEOVSA-M
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)