Merck
617113
Sigma-Aldrich
Phthalsäure-3,4,5,6-d4-benzyl-butylester
≥98 atom % D, ≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19D4H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98%
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3/i7D,8D,11D,12D
InChIKey
IRIAEXORFWYRCZ-CXRURWBMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)