Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 505,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18D12
Molekulargewicht:
240.36
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+12
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI key
SLGBZMMZGDRARJ-AQZSQYOVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D |
| mass shift M+12 | mass shift M+12 | mass shift M+12 | mass shift M+12 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form solid |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Benzo[e]pyren-d12 98 atom % D, 98% (CP)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/398/122/23f6b075-9148-43d7-a695-a449f900fb5a/640/23f6b075-9148-43d7-a695-a449f900fb5a.png)
![Benzo[b]fluoranthen-d12 98 atom % D](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/111/602/8ca7df58-767a-4f37-a19b-2bebdc865669/640/8ca7df58-767a-4f37-a19b-2bebdc865669.png)