Merck
616257
Sigma-Aldrich
DL-Leucin-2,3,3-d3
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCD2CD(NH2)CO2H
Molekulargewicht:
134.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
293-296 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])(C(C)C)C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i3D2,5D
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-MSYDVTBWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable