Fortfahren mit
8.16009
(S)-(+)-Leucine
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(+)-Leucine, Leu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,60
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-522-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 36,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
270-340 °C (decomposition)
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +15.0 - +16.0 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1053604330L8000
description
for synthesis
description
for biochemistry
description
An essential branched chain amino acid.
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
crystalline solid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
mp
270-340 °C (decomposition)
mp
270-340 °C (decomposition)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)