Merck
614653
Sigma-Aldrich
Acetylaceton-d8
98 atom % D
Synonym(e):
2,4-Pentandion-d8
About This Item
Lineare Formel:
CD3COCD2COCD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-23 °C (lit.)
Dichte
1.052 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
InChIKey
YRKCREAYFQTBPV-AUOAYUKBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)