Merck
614637
Sigma-Aldrich
Ethylen-d1
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHD
Molekulargewicht:
29.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
bp
-104 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-169 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-MICDWDOJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)