Purity is great, only one peak was found in the N NMR
Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KC15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352118
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[K]C#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i2+1;
InChI key
YUZRZFQHUCKACF-CGOMOMTCSA-N
Packaging
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+2 |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity ≥98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp >300 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) | mp 100 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?