Fortfahren mit
609013
L-Isoleucin-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 696,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
€ 696,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i7+1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-NNXLWEQRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
340960608092608068
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+7
mass shift
M+7
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)