Fortfahren mit
340960
L-Leucin-15N
98 atom % 15N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 342,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
€ 342,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i7+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-GEERXGHESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
608068609013609021
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
assay
99% (CP)
assay
95% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+7
mass shift
M+1
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucin-15N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)